Documenti fondamentali
808032
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW)
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08032
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
>1000 Å pore diameter
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
TSKgel G-DNA-PW is a specialty column designed for the separation of large polynucleotides such as DNA and RNA fragments of 500-5000 base pairs. TSKgel G-DNA-PW is a smaller particle size version of TSKgel G6000PWxl.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)