319910
Furfural
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.31 (vs air)
Tensione di vapore
13.5 mmHg ( 55 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
19.3 %
Impurezze
≤0.02 meq/g
Residuo dopo evaporazione
≤0.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Furfuryl alcohol via Cannizzaro reaction.
- Furancarboxylic acid via nickel-catalyzed oxidation.
- Dimer via base-catalyzed aldol condensation with cyclopentanone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?