Key Documents
57552
Supelco
2-Furoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Furan-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.08
Beilstein:
110149
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
230-232 °C (lit.)
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
282.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
139.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Yongming Sang et al.
Journal of virology, 88(19), 11395-11410 (2014-07-25)
Monocytic cells, including macrophages and dendritic cells, exist in different activation states that are critical to the regulation of antimicrobial immunity. Many pandemic viruses are monocytotropic, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), which directly infects subsets of monocytic