Documenti fondamentali
W274208
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl propanoate, Propanoic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero FEMA:
2742
Beilstein:
1737628
Numero CE:
N° CoE:
415
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.134
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
876 °F
Limite di esplosione
13 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. ebollizione
79 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; fruity; strawberry
Stringa SMILE
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ileana M Pazos et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6080-6084 (2014-05-03)
The ability to quantify the local electrostatic environment of proteins and protein/peptide assemblies is key to gaining a microscopic understanding of many biological interactions and processes. Herein, we show that the ester carbonyl stretching vibration of two non-natural amino acids
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W274208-10KG
W274208-5KG-K
W274208-SAMPLE
W274208-10KG-K4061837520563
W274208-1KG
W274208-1KG-K4061837520570
W274208-20KG
W274208-20KG-K4061837520587
W274208-900G
W274208-SAMPLE-K4061837520594