W262218
Lavender oil 40/42% fleurs
natural, FG
Sinonimo/i:
Lavender oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Lavandula officinalis Chaix
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −7°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
lavender; spicy; floral
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W262218-4KG-K | 4061838108012 |
W262218-SAMPLE-K | 4061838191892 |
W262218-1KG-K | 4061838180629 |
W262218-1KG | |
W262218-4KG | |
W262218-SAMPLE |