Documenti fondamentali
W262255
Sigma-Aldrich
Bulgarian lavender oil
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2622
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Lavandula angustifolia
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Composizione
Contains EU 1223/2009 restricted Limonene and Linalool and IFRA and EU1223/2009 restricted Geraniol and Coumarin
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL), coumarin, linalool, geraniol
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fresh; lavender; floral
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W262255-5KG4065265452137
W262255-1KG4065265452120
W262255-SAMPLE4065265452151