Key Documents
W227511
Sigma-Aldrich
Roman chamomile oil
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Sinonimo/i:
Chamomile oil, Roman
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2275
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Anthemis nobilis L
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Composizione
Contains EU 1223/2009 restricted Linalool and IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
161 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
eugenol, linalool
Categoria alternativa più verde
Organolettico
green; floral; herbaceous; sweet
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)