Documenti fondamentali
W233218
Sigma-Aldrich
Cognac oil white
white, natural, FG
Sinonimo/i:
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2332
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Vitis vinifera
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
Densità
0.870 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; wine-like
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)