Documenti fondamentali
20702
Hamilton® syringe, luer tip
710LT, volume 100 μL, needle size (not included)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE tip
glass body
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
without needle Luer tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80601
Lungh. ago
, n/a
Volume
100 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
Descrizione generale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)