Documenti fondamentali
HAM80075
Hamilton® syringe
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiali
Gastight syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80075
Parametri
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
0.46 mm × 6.6 mm
D.I. × D.E. ago
0.13 mm × 0.47 mm
Gauge ago
26s
volume × lungh.
10 μL × 51 mm
Descrizione generale
Hamilton model 1701 N 10 µL volume syringe having a cemented 26s guage, 2 inch needle with point style 3 blunt tip.
Applicazioni
  • in HPLC injection
  • sample pipetting
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)