Key Documents
20890-U
Hamilton® HPLC syringes
1750RNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Analytical HPLC Injection Syringes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Misura ago
22 ga (blunt tip)
Caratteristiche
blunt tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81265
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Compatibilità
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)