22192-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, removable needle
1001RN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
TM=["Hamilton"] 1000 Series Syringe
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Descrizione
Gastight®
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81330
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
1 mL
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)