Documenti fondamentali
20740-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
LTN Fixed-Needle 1000 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81317
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
1 mL
Compatibilità
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)