20999
Siringhe Hamilton®, serie 1000 GASTIGHT®, Luer lock in PTFE
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE Luer lock
Misura ago
(not included)
agenzia
EPA (designed for analyzing drinking water samples)
suitable for EPA 601
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81520
Lungh. ago
, n/a
Volume
5 mL
Raccordi
luer lock (without slots)
Compatibilità
for use with purge and trap (US EPA)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)