Documenti fondamentali
19131-U
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle size 26s ga
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7758-02
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilità
for use with 2.5μL-100μL syringe
Descrizione generale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)