Documenti fondamentali
19133-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, bevel tip stainless steel needle, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Sinonimo/i:
RN Syringe Needles
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
22s ga
Caratteristiche
bevel tip (point style 2)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7758-03
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilità
for use with 2.5μL-100μL syringe
Descrizione generale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)