Key Documents
20781
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type RN (removable needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80230
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)