Key Documents
20687
Siringhe Hamilton® GASTIGHT®, serie 1700
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Descrizione
Gastight®
Caratteristiche
needle type N (cemented)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80900
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)