Z118109
Hamilton® needles for RN syringes
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Misura ago
22 ga
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7806-01
Lungh. ago
101.5 mm (4 in.)
Volume
250-10000 μL
Applicazioni
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z118109-6EA | 4061832875255 |
Z118109-3EA |