Documenti fondamentali
Z118117
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22 ga, bevel tip, needle L 76 mm (3 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7804-01
Lungh. ago
76 mm (3 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilità
for use with 2.5μL-100μL syringe
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)