Documenti fondamentali
57621
Iniettore Rheodyne®
Rheodyne 7725i
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Descrizione
internal position sensing switch
Caratteristiche
manual
number of ports 6
positions 2
Produttore/marchio commerciale
Rheodyne 7725i
Parametri
7000 psi max. pressure
Descrizione generale
Il modello Rheodyne® è una versione di iniettore in acciaio inossidabile dotata di valvola di iniezione a sei porte, con porta per ago per l'iniezione del campione integrata nel lato frontale della valvola.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.