Key Documents
19137-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22 ga, bevel tip (point style 2), needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
bevel tip (point style 2)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7779-01
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 250μL-10mL
Descrizione generale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)