Documenti fondamentali
19151-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
22s ga
Caratteristiche
removable needle cone tip (side port)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7784-01
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 250μL-10mL syringe
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)