449962
Bromuro di potassio
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?