04502
Zinc phosphide
≥19% active phoshor (P) basis, powder
Sinonimo/i:
Trizinc diphosphide, Zn3P2
Stato
powder
Composizione
active phoshor (P), ≥19%
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Zn]=P[Zn]P=[Zn]
InChI
1S/2P.3Zn
NQDYSWQRWWTVJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?