Documenti fondamentali
1.04912
Supelco
Potassium bromate
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BrKO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-829-8
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.8% dry basis (iodometric)
Grado:
ACS reagent
Stato:
crystalline powder
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% dry basis (iodometric)
Stato
crystalline powder
Potenza
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
409-413 °C
Densità
3.13 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.8 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 9.0
Bromide (Br): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0004 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium iodate for analysis EMSURE®
Supelco
1.06525
Sodium iodate