60085
Potassium bromate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (dried material, RT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.8% (dried material, RT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?