46138
Triadimenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of diastereomers A and B
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
BAZVSMNPJJMILC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Honey by supercritical fluid extraction (SFE) followed by capillary gas chromatography (GC) combined with electron-capture detection (ECD) as well as GC with mass spectrometry (MS) in selected ion monitoring mode (SIM).
- Cereals and dry animal feed by GC equipped with triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Plant foodstuffs by GC-ECD, GC with nitrogen phosphorus detector (NPD) and electron impact ionization (EI) GC-MS.
- Apple juice by matrix solid-phase dispersion (MSPD) with GC-MS detection.
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.