Documenti fondamentali
221864
Sigma-Aldrich
Bromuro di potassio
≥99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
KBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050405
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
powder or crystals
tecniche
FTIR: suitable
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Il bromuro di potassio, un sale inorganico solubile in acqua, è un reagente redox.
Applicazioni
Adatto all′uso con spettrometri FT-IR
Il bromuro di potassio può essere usato con:
  • Ammonio cerio(IV) nitrato (CAN) per la sintesi dei dibromuri attraverso la bromurazione degli alcheni.
  • Perborato di sodio per la sintesi di aniline bromurate attraverso la bromurazione ossidativa di amine aromatiche non protette.
  • Acido cloridrico e perossido di idrogeno per la bromurazione di composti di metilene e metina attivi con elevata chemioselettività.
Può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Chemoselective bromination of active methylene and methyne compounds by potassium bromide, hydrochloric acid and hydrogen peroxide.
Shimosaki R, et al.
Synlett, 2006(14), 2287-2289 (2006)
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Roche D, et al.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2083-2085 (2000)
Madhusmita Dhupal et al.
International journal of nanomedicine, 13, 6735-6750 (2018-11-15)
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) represent a scientific breakthrough in the areas of biological and medicinal applications. Interaction of TiO2 NPs with components of innate immune system remains elusive. This study explored in vitro immunotoxicity of murine macrophage RAW 264.7
Ville Petteri Heljo et al.
Pharmaceutical research, 28(3), 540-552 (2010-10-23)
The purpose of this study is to show how disaccharides differ in their ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage. β-galactosidase was lyophilized with trehalose, sucrose, cellobiose or melibiose at 2:1, 20:1
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Nair V, et al.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)