484237
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Sinonimo/i:
DOWANOL® DPnB
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
222-232 °C (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?