537535
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
≥99.2%
Sinonimo/i:
Butyldiglycol acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.2%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
393 °F
Limite di esplosione
0.76 %, 135 °F
10.7 %, 203 °F
Impurezze
≤0.10% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
-32 °C
Solubilità
water: soluble 65 g/L at 20 °C
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?