86480
Terpineolo
mixture of isomers
Sinonimo/i:
alfa-terpineolo
Saggio
60.0-85.0% (GC)
Forma fisica
viscous liquid
Composizione
α-terpineol, 60.0-85.0%
β-terpineol, 0.5-13.0%
γ-terpineol, 10.0-25.0%
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.484
P. eboll.
213-218 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolli
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis