218170
Ethynyltrimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Trimethylsilylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
4.18 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. ebollizione
53 °C (lit.)
Densità
0.709 g/cm3 (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- microwave-assisted, one-pot, three-step Sonogashira cross-coupling-desilylation-cycloaddition reaction for the preparation of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles
- synthesis of poly(ethynyltrimethylsilane) containing Pd (II) coordination sites
- pyrazole synthesis via 1,3-dipolar cycloaddition of diazo compounds to acetylenes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
218170-100G | 4061838775283 |
218170-1G | 4061838775290 |
218170-25G | 4061838252531 |
218170-5G | 4061838775306 |