Key Documents
399256
Sigma-Aldrich
(Dimethylphenylsilyl)acetylene
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)