8.43827
Diethylene glycol methyl ethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylene glycol methyl ethyl ether
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-72 °C
Temp. transizione
flash point 82 °C
Solubilità
76 g/L
Densità
0.925 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-6-7-10-5-4-8-2/h3-7H2,1-2H3
CNJRPYFBORAQAU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.927
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C