394882
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
>97%
Sinonimo/i:
MTBSTFA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade
Livello qualitativo
Saggio
>97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
172-175 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a derivatizing agent in the GC-MS analysis of hydroxylated fluorenes and in the GC analysis of amino acids.
- As an efficient silylating agent for different alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids, amines, and amides.
- To functionalize multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with polar groups.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs