Documenti fondamentali
341614
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.23
Beilstein:
1679394
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(Trimethylsilyl)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)