Documenti fondamentali
235733
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
97%
Sinonimo/i:
1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl)ether, Bis(dimethylsilyl)oxide, Tetramethyldisiloxane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2SiH]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.32
Beilstein:
1733364
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. ebollizione
70-71 °C (lit.)
Densità
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is an inexpensive, nontoxic, and mild reducing agent. It is an attractive hydride source for hydrosilylation reactions, dehydrogenative silylations, and polymer production due to its electrophilic nature.
Applicazioni
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane can be used as:
  • A reactant to synthesize mono-functionalized siloxane derivatives via hydrosilylation reaction.
  • A reducing agent to synthesize alkyl halides from aldehydes.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Deng J
Synlett, 22, 2102-2103 (2011)
Tetrahedron Letters, 25, 3123-3123 (1984)
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Laval S, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
235733-100G4061838125811
235733-25G4061838785220