205389
Esametildisilossano
≥98%
Sinonimo/i:
HMDSO
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
101 °C (lit.)
101 °C
Punto di fusione
−59 °C (lit.)
Densità
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To fabricate a gas diffusion layer (GDL) with controlled hydrophobic silicone nano-layer by the dry deposition process.
- To prepare silver nanoparticles coated with silica using arginine and glucose as the catalyst and the reducing agent, respectively.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?