232386
(+)-2-Carene
97%
Sinonimo/i:
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
167-168 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?