147524
α-Pinene
98%
Sinonimo/i:
alpha-Pinene, (±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
491 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolli
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
147524-1L | 4061838737380 |
147524-250ML | 4061838737397 |
147524-5L | |
147524-5ML | 4061838737403 |