Documenti fondamentali
80599
Supelco
(−)-α-Pinene
analytical standard
Sinonimo/i:
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Beilstein:
1903790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
39011007
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −50±2°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
P. ebollizione
156-158 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Descrizione generale
(−)-α-Pinene is a volatile mono-terpenoid compound, that is found in the resins of pine trees and other conifers. It contains an endocyclic double bond in its structure.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis cinnamomum echinacea echinacea eucalyptus salvia thymus valeriana
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
(+)-α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
P45680
(+)-α-Pinene
β-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89335
β-Pinene
(S)-(−)-Limonene analytical standard
Supelco
62128
(S)-(−)-Limonene
3-Carene analytical standard
Supelco
94415
3-Carene
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
Lim.KT et al.
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants: Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs (2014)
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)