62128
(S)-(−)-Limonene
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −94±4°, c = 10% in ethanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.1 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.473
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.