W373702
Vanillyl alcohol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, NSC 3993, Vanillyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Descrizione
Natural occurrence: Beer
Saggio
≥98%
Punto di fusione
110-117 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W373702-100G | |
W373702-5KG-K | |
W373702-SAMPLE | |
W373702-100G-K | 4061835513659 |
W373702-1KG | |
W373702-1KG-K | 4061835567331 |
W373702-5KG | |
W373702-SAMPLE-K | 4061837537318 |