94415
3-Carene
analytical standard
Sinonimo/i:
δ3-Carene, 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C/705 mmHg (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis