43905
Terpinolene
analytical standard
Sinonimo/i:
4-isopropilidene-1-metilcicloesene, p-ment-1,4(8)-diene, p-met-1-en-8-il-formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
~4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥94% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
184-185 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - Seta closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolli
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol