96573
Sabinene hydrate
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Thujanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D +31.5±2°, c = 1% in ethanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
58-62 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]12CCC(C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m0/s1
KXSDPILWMGFJMM-IVZWLZJFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?