17763
(+)-Limonene 1,2-epoxide
mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
Sinonimo/i:
(+)-Limonene epoxide, (+)-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide
Saggio
≥97.0% (sum of isomers, GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
Densità
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?