538051
2-Ethyl-1-hexanol
≥99.6%
Sinonimo/i:
Isooctyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.49 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.6%
Temp. autoaccensione
550 °F
Limite di esplosione
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
183-186 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble g/L at 20 °C
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?