W315109
2-Ethyl-1-hexanol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Isooctyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
4.49 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
550 °F
Limite di esplosione
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
183-186 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; oily; citrus; floral; sweet
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Thyroid Hormone Transporters in a Human Placental Cell Model.: This study investigates the role of 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid in the transport of thyroid hormones in placental cells, offering insights that could improve understanding of fetal development and maternal health (Chen et al., 2022).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?